주요 문서
696706
Sigma-Aldrich
Butylated hydroxyanisole (methoxyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11D3H13O2
Molecular Weight:
183.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
분석
97% (CP)
양식
powder
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.[2H]C([2H])([2H])Oc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3/i2*4D3
InChI key
CZBZUDVBLSSABA-IIAZSICOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)