주요 문서
700096
Sigma-Aldrich
4-Chloroquinazoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
96-100 °C
작용기
chloro
SMILES string
Clc1ncnc2ccccc12
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-6-3-1-2-4-7(6)10-5-11-8/h1-5H
InChI key
GVRRXASZZAKBMN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)