분석
97%
형태
powder
mp
116-120 °C
작용기
bromo
nitrile
nitro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10(11)12/h1-3H
InChI key
FXRMUJPWDOLCLX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.