주요 문서
643734
Sigma-Aldrich
4-Bromonitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br13C6H4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
형태
solid
bp
255-256 °C (lit.)
mp
125-127 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ZDFBKZUDCQQKAC-IDEBNGHGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)