Key Documents
702498
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
97%
동의어(들):
(2S)-4-Oxo-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
243.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
광학 활성
[α]22/D +14.0°, c = 1 in chloroform
mp
42-46 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI key
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C