주요 문서
704016
Sigma-Aldrich
4-Cyano-2-fluoropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3FN2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
29-34 °C
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChI key
DYQMGPSBUBTNJZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
180.0 °F
Flash Point (°C)
82.2 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)