주요 문서
705012
Sigma-Aldrich
N-Methyliminodiacetic acid disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7NNa2O4
Molecular Weight:
191.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
Quality Level
mp
>300 °C
작용기
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4.2Na/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10;;/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZUCSYDIQCDIPLJ-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)