About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
97%
양식
solid
mp
105-110 °C
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,9-10H2,1H3
InChI key
IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)