주요 문서
706434
Sigma-Aldrich
(S)-N-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid
97%
동의어(들):
Fmoc-Pip-OH, (S)-1-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Fmoc-L-pipecolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
351.40
Beilstein:
4718405
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]22/D −23°, c = 1 in DMF
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
153-158 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI key
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)