주요 문서
707740
Sigma-Aldrich
Methyl acetate-2-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
75.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
57-58 °C
mp
-98 °C
density
0.944 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
COC([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1+1
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
14.0 °F
Flash Point (°C)
-10 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)