주요 문서
709255
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl alcohol-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br13C6H4CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
192.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
78-80 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChI key
IOWGHQGLUMEZKG-ZFJHNFROSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)