주요 문서
712035
Sigma-Aldrich
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine
98%, ≥97.5% (HPLC)
동의어(들):
NbzONH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
182.13
Beilstein:
1966666
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.5% (HPLC)
98%
형태
powder
작용기
nitro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-13-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,8H2
InChI key
VTKRSTQMGNRMHL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)