분석
≥97.0% (GC)
≥97.0%
양식
crystals
광학 활성
[α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride
작용기
acyl chloride
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(Cl)=O
InChI
1S/C14H13ClO2/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI key
UODROGXCIVAQDJ-VIFPVBQESA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)