주요 문서
713201
Sigma-Aldrich
(8α,9S)-6′-Methoxycinchonan-9-amine trihydrochloride
90%
동의어(들):
(8S,9S)-9-Amino-9-deoxyepiquinine trihydrochloride, (S)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanamine trihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H25N3O · 3HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
432.81
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
89.5-110.5% (AT)
90% (HPLC)
90%
형태
powder
광학 활성
[α]/D +65.0±2.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
작용기
amine
SMILES string
Cl.Cl.Cl.COc1ccc2nccc([C@H](N)C3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H25N3O.3ClH/c1-3-13-12-23-9-7-14(13)10-19(23)20(21)16-6-8-22-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20H,1,7,9-10,12,21H2,2H3;3*1H/t13-,14-,19?,20-;;;/m0.../s1
InChI key
GZXDEKGNTLNSGM-YPIZWHDUSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)