주요 문서
713376
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (phenylmethylene)carbamate
≥98.0%
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)benzylideneamine, N-Boc-benzaldimine, N-[Phenylmethlene]-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-benzylidenecarbamate, Benzaldehyde N-(tert-butoxycarbonyl)imine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
205.25
Beilstein:
6324080
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
≥98.0%
양식
liquid
작용기
amine
imine
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b13-9+
InChI key
XFRQMBFCAKTYIV-UKTHLTGXSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)