문서
715441
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14BF3N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
262.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
151-155 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c[nH]nc2C(F)(F)F
InChI
1S/C10H14BF3N2O2/c1-8(2)9(3,4)18-11(17-8)6-5-15-16-7(6)10(12,13)14/h5H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
WHYPQJYBTNZKBY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable