주요 문서
715476
Sigma-Aldrich
Pyrido[2,3-b]pyrazin-7-ylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrido[2,3-b]pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16BN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
257.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
167-172 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc3nccnc3c2
InChI
1S/C13H16BN3O2/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-7-10-11(17-8-9)16-6-5-15-10/h5-8H,1-4H3
InChI key
QLYMAIYXJXENHJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)