주요 문서
715662
Sigma-Aldrich
3-Methylamino-1-propanol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
89.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.448
density
0.917 g/mL at 25 °C
작용기
amine
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CNCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
180.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82.2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)