주요 문서
B22003
Sigma-Aldrich
2-Benzylaminoethanol
95%
동의어(들):
N-Benzylethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2NHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
Beilstein:
775164
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
153-156 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
InChI key
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
266.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
130 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Determination of formaldehyde in air as an oxazolidine derivative by capillary gas chromatography.
E R Kennedy et al.
Analytical chemistry, 54(11), 1739-1742 (1982-09-01)