주요 문서
717185
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
Silica gel, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Grade
technical grade
Quality Level
grade
technical (grade)
형태
powder
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
기술
LPLC: suitable
표면적
≥480 m2/g , approx.
기질
Silica
기질 활성군
silica
입자 크기
230-400 mesh
40-63 μm
공극 크기
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Silica gel may be used as a stationary phase material for thin layer chromatography technique used to monitor the synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum′s acids using samarium diiodide-water (SmI2-H2O).
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 5
1 of 5
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum?s acids using SmI2-H2O.
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970?977-970?977 (2012)
관련 콘텐츠
저압 액체 크로마토그래피(LPLC)는 고정상이 들어있는 컬럼에서 펌프 작동으로 이동상을 이동시키기 위해 저압으로 작동하는 크로마토그래피 기술입니다.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.