주요 문서
720313
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2ClF3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
96%
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
48-52 °C
작용기
chloro
fluoro
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI key
TYCYTQLXAIDJNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
160.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71.1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)