주요 문서
15544
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
trans-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-L-hydroxyproline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
231.25
Beilstein:
4295484
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D −53.5±2°, c = 1% in DMF
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
123-127 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.