분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -65°, c = 1% in chloroform
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
92-96 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
InChI key
MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable