주요 문서
721301
Sigma-Aldrich
Sodium pregnenolone-17α,21,21,21-d4 sulfate
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one-17α,21,21,21-d4 3-sulfate, 3-Hydroxypregn-5-en-10-one-17α,21,21,21-d4 sulfate, 5-Pregnen-3β-ol-20-one-17α,21,21,21-d4 sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21D4H27NaO5S
Molecular Weight:
422.55
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
192 °C (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)[C@]1([2H])CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15?,16-,17-,18-,19?,20-,21+;/m0./s1/i1D3,17D;
InChI key
QQVJEIZJHDPTSH-KSVJGDSJSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)