주요 문서
Z115134
Supelco
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 1 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 44 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
특징
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
직경 × 높이
13 mm × 44 mm
용적
1 mL
피팅
13-425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
각주
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
법적 정보
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)