주요 문서
723886
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-nitrobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D4BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
형태
solid
mp
40-42 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Br)c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
ORPVVAKYSXQCJI-RHQRLBAQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
233.6 °F
Flash Point (°C)
112 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)