주요 문서
724041
Sigma-Aldrich
NG,NG-Dimethyl-d6-L-arginine dihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
동의어(들):
asym-Dimethyl-d6-arginine, ADMA-d6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D6H14Cl2N4O2
Molecular Weight:
281.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
95% (CP)
양식
powder
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1/i1D3,2D3;;
InChI key
SYLNVYJOPZWPJI-WTPXGJEESA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)