문서
725242
Sigma-Aldrich
Bromoferrocene
동의어(들):
1-Bromoferrocene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9BrFe
CAS Number:
Molecular Weight:
264.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
Quality Level
반응 적합성
core: iron
reagent type: catalyst
mp
26-32 °C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H4Br.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H;1-5H;
InChI key
RFYQCXFGACWJED-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable