주요 문서
729205
Sigma-Aldrich
Potassium furan-3-trifluoroborate
97%
동의어(들):
Potassium 3-furantrifluoroborate, Potassium furan-3-yltrifluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3BF3KO
Molecular Weight:
173.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
188-193 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccoc1
InChI
1S/C4H3BF3O.K/c6-5(7,8)4-1-2-9-3-4;/h1-3H;/q-1;+1
InChI key
QVTNSKLYIAKFKK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)