Merck
761621
Fluor 488-Alkyne
95% (HPLC)
동의어(들):
Rhodamine 110-PEG4-alkyne
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C32H33N3O8
Molecular Weight:
587.62
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
95% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Rhodamine 110 conjugated terminal alkyne. Can be used to detect or label azide containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition.
Spectral Properties: Abs/Em = 501/525
Fluor 488-Alkyne Spectrum
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Explore click chemistry: efficient, high-yield reactions for drug discovery, bioconjugation, and green chemistry with simple conditions and wide applications.