주요 문서
729531
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-13C-3-oxobutanoate
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-13C-3-oxobutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COC(OH)(13CH3)COOCH2CH3
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(C(O)([13CH3])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i3+1
InChI key
WRZDWHWHFIFBOC-LBPDFUHNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)