주요 문서
729566
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-4,6,8,10,12,14,16,18-13C8
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)3CH2CO2Na
Molecular Weight:
312.38
UNSPSC 코드:
12352001
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
질량 이동
M+8
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)