주요 문서
731587
Sigma-Aldrich
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO · C2H2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
217.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
재고 정보
not available in EU
mp
131-136 °C
작용기
carboxylic acid
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.C1CNCC2(C1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
SVFOFCAQNSCVES-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)