주요 문서
734799
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
186.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.552
density
1.431 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-4-7(8)6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
TUJVGHCSNXCAFE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.1 °F
Flash Point (°C)
86.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)