주요 문서
573949
Sigma-Aldrich
Chlorodiethylphosphine
90%, technical grade
동의어(들):
Diethylchlorophosphine, Diethylphosphinous chloride, Et2PCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10ClP
CAS Number:
Molecular Weight:
124.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
CCP(Cl)CC
InChI
1S/C4H10ClP/c1-3-6(5)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
66.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
19 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1