주요 문서
736406
Sigma-Aldrich
4-(4-Iodophenyl)morpholine
97%
동의어(들):
4-Iodomorpholinobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12INO
CAS Number:
Molecular Weight:
289.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
158-163 °C
작용기
ether
iodo
SMILES string
Ic1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12INO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
InChI key
YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)