주요 문서
739243
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromoacetone-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br13CH213CO13CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
218.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
형태
liquid
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[13CH2][13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
LQQKDSXCDXHLLF-VMIGTVKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F
Flash Point (°C)
102 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)