주요 문서
742988
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(p-Br-Ph)2IOTf, Bis(4-bromophenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8Br2F3IO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
587.97
Beilstein:
4900069
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
구성
carbon, 25.9-27.2% CHN
반응 적합성
reagent type: oxidant
작용기
bromo
fluoro
iodo
triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Brc1ccc([I+]c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
HJAMWVFQXYTJBE-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)