추천 제품
Grade
electronic grade
설명
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
분석
≥99%
mp
180-181 °C (lit.)
solubility
PGMEA: ~1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객