743127
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol
2,000
동의어(들):
Polyethylene glycol, MeO-PEG-SH, Mercaptopolyethylene glycol monomethyl ether, PEG-thiol, Polyethylene glycol 2-mercaptoethyl methyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
관련 카테고리
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable