About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4CuF12N2O8S4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
623.84 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
core: copper
reagent type: catalyst
mp
159-165 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=S(N([Cu]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Cu.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChI key
SOSOQNLWNNNBFY-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객