Key Documents
749389
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOO13CCH=CH13COOH
Molecular Weight:
118.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
형태
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
298-300 (subl) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
446.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
230 °C - closed cup