주요 문서
750808
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyaniline
95%
동의어(들):
2-Amino-4-bromoanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
202.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
mp
94-98 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)