About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H44N4O2
Molecular Weight:
432.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
추천 제품
분석
97% (CP)
양식
solid
SMILES string
CC1=C(NC(N(CCCC)CCCC)=O)C=CC=C1NC(N(CCCC)CCCC)=O
InChI
1S/C25H44N4O2/c1-6-10-17-28(18-11-7-2)24(30)26-22-15-14-16-23(21(22)5)27-25(31)29(19-12-8-3)20-13-9-4/h14-16H,6-13,17-20H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)
InChI key
QWVZCDYPULFREY-UHFFFAOYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.