주요 문서
761192
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99% 13C, ≥99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6CH7NO2
Molecular Weight:
143.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99% 13C
분석
≥99% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+6
SMILES string
OC([13C]1=[13CH][13CH]=[13C](N)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-IDEBNGHGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
339.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
171 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)