Key Documents
767824
Sigma-Aldrich
iPE-Quick Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.12
기술
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Quality Level
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
애플리케이션
iPE-Quick Kit is intended for the advanced confirmation of target protein expression utilizing E. Coli extract before the use of the iPE kit (Prod. No. 905089).
포장
For information on pricing and availability, please contact Stable Isotopes Customer Service.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • Control DNA (pUC-CAT)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3