About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20O10
CAS Number:
Molecular Weight:
348.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
92-95 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
IEOLRPPTIGNUNP-JABUTEAWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객