주요 문서
773077
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
97%, for peptide synthesis
동의어(들):
N-Methyl aspartic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H27NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
425.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
제품명
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, 97%
Quality Level
분석
97%
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]22/D -39.0°, c = 0.5% in DMF
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
135-140 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](N(C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)C)CC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI key
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
애플리케이션
Fmoc protected N-methyl amino acid suitable for solid phase peptide synthesis. N-methyl amino acids have been shown to improve proteolytic stability of peptides.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)