문서
776157
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)ethanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5F3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.323
density
1.334 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O2/c4-3(5,6)8-2-1-7/h7H,1-2H2
InChI key
HZAARXYRNUBDNS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.9 °F
Flash Point (°C)
44.4 °C