779784
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
99%
동의어(들):
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (R)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.38
Beilstein:
4704231
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥98.5% (HPLC)
99%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +52°, c = 1% in chloroform
mp
227-231 °C (lit.)
SMILES string
O(C)c1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2OC)cccc3
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
InChI key
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable